Kluczowe dokumenty
WHA67047500
Whatman® carbon/HEPA filter capsule
Carbon Cap 75
Synonim(y):
filtr węglowy, filtry węglowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
glass fiber membrane (With activated charcol bed)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
Właściwości
Carbon Cap 75
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6704-7500
Whatman Article No. 28420132 (US reference)
Średnica
75 mm
wielkość porów
>0.3 μm particle size
dopasowywanie
male inlet
male outlet (Sliptip)
Opis ogólny
Filtry kapsułowe Carbon Cap są wypełnione węglem aktywnym i zawierają plisowany filtr z włókna szklanego. Nadają się do adsorpcji oparów organicznych z powietrza oraz do usuwania barwników, substancji organicznych i chloru z wody.
Carbon Cap do filtracji substancji organicznych i chloru
Filtracja dużych ilości chloru i substancji organicznych jest ułatwiona dzięki węglowi aktywnemu, który adsorbuje te cząsteczki. Carbon Cap to filtr wypełniony wysokiej czystości, wysokowydajnym, płukanym kwasem węglem aktywnym i wysokowydajnym filtrem cząstek stałych (HEPA). Został stworzony specjalnie do adsorpcji oparów organicznych, chloru i płynów odbarwiających.
Zastosowanie
  • Oczyszczanie wody, chemikaliów i odczynników
  • Usuwa szkodliwe zapachy, mgły olejowe i zanieczyszczenia
  • Linie sprężonego powietrza i pompy próżniowe Wyloty przyrządów
  • Eliminuje potencjalne zagrożenie dla zdrowia w miejscu pracy
Cechy i korzyści
  • Węgiel aktywny działa jako środek adsorpcyjny dla barwników, substancji organicznych i chloru.
  • Plisowana struktura filtra z mikrofibry szklanej zwiększa powierzchnię, co skutkuje wysoką wydajnością
  • Zatrzymuje 99,97% cząstek większych niż 0,3 µm
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)