Kluczowe dokumenty
WHA2609T
Whatman® in-line HEPA filtration units
Hepa-Cap 36, inlet for 3/8 inch FNPT, outlet for 3/8 inch FNP
Synonim(y):
filtry liniowe, wbudowane filtry Hepa
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
glass fiber-reinforced polypropylene membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2609T
Whatman Article No. 28418912 (US reference)
Średnica
36 mm
wielkość porów
0.3 μm
dopasowywanie
inlet for 3/8 inch FNPT
outlet for 3/8 inch FNP
Opis ogólny
Filtry wentylacyjne Whatman HEPA-CAP to filtry z włókna szklanego o wysokiej retencji i wysokim natężeniu przepływu, które są powszechnie stosowane zarówno w badaniach, jak i przemyśle do usuwania cząstek stałych z powietrza i gazów.
Cechy i korzyści
  • Używane w środowiskach naukowych, badawczych i przemysłowych w różnych zastosowaniach filtracji powietrza i gazów, które wymagają wysokiej retencji cząstek i zdolności do wychwytywania brudu i zanieczyszczeń przy dużych prędkościach przepływu.
  • Kapsuły filtracyjne in-line są szczególnie odpowiednie do sterylnego odpowietrzania fermentorów lub zbiorników reakcyjnych, aby zapobiec przedostawaniu się cząstek unoszących się w powietrzu do lub z naczynia.
  • Dobrze nadają się do hodowli tkanek, filtracji liniowej i filtracji wstępnej do odsysania lub do obsługi filtrów liniowych gazu.
  • Wzmocnione podwójną laminacją z wytrzymałego monofilamentu poliestrowego.
  • Filtry są plisowane, aby zmaksymalizować powierzchnię dla wysokiej retencji cząstek i wysokiego natężenia przepływu
  • Typowa skuteczność zatrzymywania: 99,97% wszystkich cząstek ≥ 0,3 µm w powietrzu
  • Konstrukcja filtra wgłębnego: pozwala na wysoką wydajność i dwukierunkowy przepływ
  • Możliwość wielokrotnego autoklawowania: w temperaturze 121°C przez 20 minut (maks. 132°C)
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)