WHA2709T
Whatman® in-line HEPA filtration units
Hepa-Cap 75, inlet for 3/8 inch FNPT, outlet for 3/8 inch FNP
Synonim(y):
filtry liniowe, wbudowane filtry Hepa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass fiber-reinforced polypropylene membrane
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 2709T
Whatman Article No. 28418946 (US reference)
Średnica
75 mm
wielkość porów
0.3 μm
dopasowywanie
inlet for 3/8 inch FNPT
outlet for 3/8 inch FNP
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Używane w środowiskach naukowych, badawczych i przemysłowych w różnych zastosowaniach filtracji powietrza i gazów, które wymagają wysokiej retencji cząstek i zdolności do wychwytywania brudu i zanieczyszczeń przy dużych prędkościach przepływu.
- Kapsuły filtracyjne in-line są szczególnie odpowiednie do sterylnego odpowietrzania fermentorów lub zbiorników reakcyjnych, aby zapobiec przedostawaniu się cząstek unoszących się w powietrzu do lub z naczynia.
- Dobrze nadają się do hodowli tkanek, filtracji liniowej i filtracji wstępnej do odsysania lub do obsługi filtrów liniowych gazu.
- Wzmocnione podwójną laminacją z wytrzymałego monofilamentu poliestrowego.
- Filtry są plisowane, aby zmaksymalizować powierzchnię dla wysokiej retencji cząstek i wysokiego natężenia przepływu
- Typowa skuteczność zatrzymywania: 99,97% wszystkich cząstek ≥ 0,3 µm w powietrzu
- Konstrukcja filtra wgłębnego: pozwala na wysoką wydajność i dwukierunkowy przepływ
- Możliwość wielokrotnego autoklawowania: w temperaturze 121°C przez 20 minut (maks. 132°C)
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA2709T | 4061831613575 |