Kluczowe dokumenty
WHA10331451
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520a 1/2, creped
circles, diam. 240 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z696064, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters (super-refined)
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10331451
Whatman Article No. 28414445 (US reference)
Parametry
17.5 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
240 mm
grubość
300 μm
wielkość porów
15-18 μm (Particle retention)
gramatura
90 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cienki papier o dużej wytrzymałości na mokro i bardzo wysokim natężeniu przepływu. Często używany w zastosowaniach technicznych, takich jak filtracja lepkich cieczy i emulsji (np. słodzonych soków, alkoholi i syropów, roztworów żywic, olejów lub ekstraktów roślinnych). Oszczędzające czas jakościowe sączki Whatman są oferowane w tej wygodnej formie, która daje duże korzyści w porównaniu z płaskimi krążkami.
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)