Kluczowe dokumenty
WHA10311641
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 595 1/2
circles, diam. 70 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z612901, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10311641
Whatman Article No. 28414205 (US reference)
Parametry
80 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
70 mm
grubość
150 μm
wielkość porów
4-7 μm
gramatura
68 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A prepleated filter used for many routine analytical applications in different industries (e.g., particle separation from food extracts or filtration of solids from digested environmental samples, e.g., for ICP/AAS analysis). Time-saving Whatman qualitative grades are offered in this convenient form, which gives major advantages over flat circles.
Grade 595 1/2: 4-7 μm (medium fast, thin filter paper)
Very popular, thin filter paper, medium-fast with medium to fine particle retention. Used for many routine analytical applications in different industries (e.g., particle separation from food extracts or filtration of solids from digested environmental samples, eg., for ICP/AAS analysis).
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)