Kluczowe dokumenty
WHA1001110
Whatman® qualitative filter paper, Grade 1
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z240087, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1001-110
Whatman Article No. 28413916 (US reference)
Parametry
0.25 psi wet burst
150 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
110 mm
grubość
180 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
11 μm (Particle retention)
gramatura
87 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Grade 1: 11 μm (medium flow filter paper)
The most widely used filter paper for routine applications with medium retention and flow rate. These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Cechy i korzyści
  • Jakościowe separacje analityczne osadów, takich jak siarczan ołowiu, szczawian wapnia (gorący) i węglan wapnia.
  • Analiza gleby rolniczej i procedury testowania nasion
  • Techniki przemysłowego przetwarzania żywności w celu ekstrakcji cieczy lub oddzielania stałych środków spożywczych od powiązanej cieczy
  • Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza poprzez zbieranie pyłu atmosferycznego z przepływu powietrza i fotometryczny pomiar intensywności plam.
  • Wykrywanie gazu za pomocą chromogenezy ilościowej z odbiciem optycznym
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katherine Leon et al.
Nature communications, 11(1), 194-194 (2020-01-12)
Many drugs target the extracellular regions (ECRs) of cell-surface receptors. The large and alternatively-spliced ECRs of adhesion G protein-coupled receptors (aGPCRs) have key functions in diverse biological processes including neurodevelopment, embryogenesis, and tumorigenesis. However, their structures and mechanisms of action