Kluczowe dokumenty
WHA10310643
Whatman® application specific filter, prepleated soil analysis filter paper, Grade 512 1/2
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z749052
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose membrane (low phosphate cellulose paper)
circles
sterylność
non-sterile
Właściwości
Grade 512 1/2
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10310643
Whatman Article No. 28414171 (US reference)
Parametry
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
110 mm
grubość
0.16 mm
gramatura
84 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Whatman oferuje linię celulozowych bibuł filtracyjnych do określonych zastosowań. Linia produktów obejmuje bibuły filtracyjne do analizy gleby i bibuły filtracyjne dla przemysłu cukrowniczego.
Grade 512½: bibuła filtracyjna do analizy gleby
Bibuła o niskiej zawartości fosforanów około 1,5 ppm fosforanu, do filtracji ekstraktów mleczanu wapnia z próbek gleby w celu oznaczenia K i P zgodnie z Egnér, Riehm i Lederle.
Cechy i korzyści
  • Linia produktów obejmuje bibuły filtracyjne do analizy gleby oraz bibuły filtracyjne dla przemysłu cukrowniczego.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)