WHA10342810
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2294
circles, diam. 110 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z696196, paper filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters (super-refined)
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10342810
Whatman Article No. 28414578 (US reference)
Parametry
27.5 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
110 mm
grubość
1500 μm
wielkość porów
8-15 μm (Particle retention)
gramatura
556 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Klasa 2294: 8-15 μm
Bardzo gruba karta filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na mokro. Oferuje bardzo wysokie natężenie przepływu i zatrzymuje średnie i grube cząstki.
Cechy i korzyści
- Bardzo gruba karta filtracyjna o wysokiej wytrzymałości na mokro.
- Oferuje bardzo wysokie natężenie przepływu i zatrzymuje średnie i grube cząstki.
- Zakres zastosowań obejmuje filtrację napojów i oczyszczanie kąpieli galwanicznych.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10342810 | 4061831623970 |