Key Documents
WHA14406168
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 40
circles, diam. 450 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z752649
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1440-6168
Whatman Article No. 28418000 (US reference)
Parametry
0.29 psi wet burst
340 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
450 mm
grubość
210 μm
popiół
≤0.007%
wielkość porów
8 μm (Particle retention)
gramatura
95 g/m2
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
  • High-purity filters contain 0.007% maximum ash content
  • Medium nominal particle retention rating of 8 µm
  • Medium filtration speed (Herzberg 340 s)
  • Particularly useful for gravimetric analysis
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)