Kluczowe dokumenty
WHA10311387
1731 jakościowa bibuła filtracyjna, klasa 591
sheets, L × W 580 mm × 580 mm, pack of 250
Synonim(y):
10311387
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose
sheets
Właściwości
Grade 591
opakowanie
pack of 250
producent / nazwa handlowa
Whatman 10311387
Whatman Article No. 28414191 (US reference)
Parametry
45 sec/100 mL speed (Herzberg)
dł. × szerokość
580 mm × 580 mm
grubość
350 μm
wielkość porów
7-12 μm (Particle retention)
gramatura
161 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów. Dostępne są również gotowe filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i większą pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Grade 591: 7-12 μm, (średnio szybka, gruba bibuła filtracyjna)
Gruba bibuła filtracyjna o bardzo dużej pojemności do szybkiej filtracji średnich i dużych cząstek. Oferuje wysoką chłonność i zwiększoną wytrzymałość na wilgoć.
Cechy i korzyści
  • Filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów.
  • Dostępne są również gotowe filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)