Kluczowe dokumenty
WHA10312244
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 598 1/2
circles, diam. 125 mm, pack of 50
Synonim(y):
Z749206
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10312244
Whatman Article No. 28414266 (US reference)
Parametry
50s / 100mL speed (Herzberg)
Średnica
125 mm
grubość
320 μm
wielkość porów
8-10 μm (Particle retention)
gramatura
140 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Oszczędzające czas sortowniki jakościowe Whatman są oferowane w tej wygodnej formie, która zapewnia główne korzyści w porównaniu z płaskimi krążkami:
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania ich do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtracyjna
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Filtrowanie wstępne nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne i te same wartości mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Klasa 598 ½: 8-10 μm (średnio szybka, gruba bibuła filtracyjna)
Gruba bibuła filtracyjna o dużej nośności. Łączy średnią retencję ze średnio szybką lub szybką prędkością filtracji.
Cechy i korzyści
  • Oszczędność czasu wymaganego do składania okręgów w celu dopasowania do stożkowych lejków filtracyjnych w powtarzalnych lub wielokrotnych analizach.
  • Skrócenie całkowitego czasu filtracji ze względu na dodatkową odsłoniętą powierzchnię; normalne spowolnienie prędkości filtracji z powodu obciążenia cząstkami stałymi jest opóźnione.
  • Zwiększona całkowita wydajność ładowania, ponieważ dostępna jest większa powierzchnia filtra.
  • Utrzymane natężenie przepływu dzięki zmniejszeniu kontaktu bibuły filtracyjnej z bokiem lejka i samonośnemu kształtowi samego filtra.
  • Wstępne wypełnienie nie wpływa znacząco na żadne dane techniczne, a te same liczby mogą być użyte dla płaskich okręgów.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)