Z177598
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 18 in. I.D.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
cellulose membrane
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H14632-0018
Parametry
90 mL/min speed
Średnica
18 in.
wielkość porów
3 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fit table top Buchner funnels for fast filtering. The paper is made of cellulose and has a rough crepe surface.
- Wet burst strength is greater than 68 KPa
- Weight: 100 g per square meter
- Thickness: 0.30 mm
- Flow rate: 90 mL/min
- Particle retention is 3 microns
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177598-100EA | 4061832257235 |