IBFP0813C
Immobilon® Blotting Filter Paper
100 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, Chromotography-Grade Blotting Paper for blotting
Synonim(y):
Western blot filter paper, blotting paper
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Immobilon® Blotting Filter Paper, 8.5 x 13.5 cm sheet, Chromotography-Grade Blotting Paper for western blotting.
Materiały
plain filter
white filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Immobilon®
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtr dł. × szer.
8.5 cm × 13.5 cm
grubość
550 μm
kompatybilność
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
metoda wykrywania
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
Warunki transportu
ambient
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13