Kluczowe dokumenty
WHA10426994
Whatman® gel blotting papers, Grade GB005
GB005 blotting sheets, 58 x 58 cm, 25/pk
Synonim(y):
Western blotting paper, Z613916, blotting paper, protein blotting paper
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.23
Materiały
sheets
Właściwości
Grade GB005
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 10426994
Whatman Article No. 28415430 (US reference)
dł. × szerokość
58 cm × 58 cm
grubość
1.5 mm
przydatność
suitable for (semi-dry blotting of proteins)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1,5 mm bibuła o wysokiej chłonności zalecana do półsuchego blottingu białek
GB005
Gruba (1,5 mm) bibuła o wysokiej chłonności zalecana do zastosowań, w których mniejsza liczba warstw bibuły musi nadal zapewniać wysoką wydajność. Zalecana do półsuchego blottingu białek.
Cechy i korzyści
  • Czysta celuloza produkowana w całości z najwyższej jakości lintersu bawełnianego bez jakichkolwiek dodatków. Zapewnia brak zanieczyszczeń podczas etapów transferu.
  • Wyprodukowana i przetestowana specjalnie pod kątem technik chromatograficznych i blottingu. Zapewnia to zdolność odprowadzania wilgoci i jednorodność działania kapilarnego, które są ważne dla uzyskania czystych i równomiernych transferów podczas blottingu.
  • Whatman 3MM Chr jest uważany za standard branżowy w procedurach blottingu.
  • Wygodne rozmiary dostępne w arkuszach precyzyjnie przyciętych do najpopularniejszych rozmiarów żeli i membran transferowych. Umożliwia "nieszablonowe" użycie i eliminuje różnice między arkuszami.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)