Merck
Z561665
Expanded tabletop plasma cleaner
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
Tabletop Plasma Cleaner
About This Item
Kod UNSPSC:
42281532
NACRES:
NB.79
Właściwości
CE compliant
wys. × szer. × śr.
11 in. × 18 in. × 9 in.
11 in. × 18 in. × 9 in.
komora śr. × dł.
6 in. × 6 in.
6 in. × 6.5 in.
masa
37 lb
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A larger, tabletop plasma cleaner with four times the capacity of the basic plasma cleaner, suitable for nanoscale surface cleaning and activation of small samples. Plasma treatment may be applied to a wide variety of materials, including glass, semiconductors, polymers, and metals. Useful applications include surface cleaning of substrates for enhanced adhesion, plasma activation for microfluidic device fabrication, and surface chemistry modification of biomaterials and polymers.
  • Adjustable RF power (Low, Medium, High power settings); Maximum 30W
  • 6 in. diameter x 6.5 in length Pyrex chamber (optional quartz chamber)
  • Hinged door with viewing window
  • Active fan cooling
  • 1/8" NPT metering valve to qualitatively control gas flow and chamber pressure
  • 1/8" NPT 3-way valve to quickly switch from introducing gas, venting, and isolating the chamber
  • Requires a separate vacuum pump to run the plasma process
Zastosowanie
Czyszczenie powierzchni podłoży w celu zwiększenia przyczepności, przygotowanie wstępnego wiązania do produkcji urządzeń mikroprzepływowych oraz modyfikacja powierzchni biomateriałów i polimerów.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Procedure for Standard Surface Modifcation using the Aldrich Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces
Kit for Creating Hydrophilic PDMS Surfaces