Kluczowe dokumenty
Z551589
Chemat precision spin-coater
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Synonim(y):
Powlekarka wirowa, Powlekarka wirowa Chemat
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
opis
2-stage
stability <1%
Właściwości
CE compliant
> 2.1 cfm vacuum
producent / nazwa handlowa
Chemat
Parametry
1000-8000 rpm speed (3-60 seconds Stage 2)
500-2500 rpm speed (2-18 seconds Stage 1)
szer. × wys. × śr.
8 1/2 in. × 8 1/2 in. × 10 in.
Opis ogólny
Te kompatybilne, łatwe w użyciu urządzenia zapewniają wygodną metodę krok po kroku do przetwarzania roztworów polimerów metaloorganicznych. Dwustopniowy proces wirowania umożliwia dozowanie przy niskich prędkościach i homogenizację powłoki przy wysokich prędkościach.
Uchwyty do tych wirówek należy zamawiać oddzielnie.
wymagane, ale niedostarczone
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)