Kluczowe dokumenty
908460
Sigma-Aldrich
Silver nano ink, aerosol jet printable
Synonim(y):
Atrament Ag, Możliwość drukowania za pomocą aerografu, Przechowywanie w temperaturze pokojowej Atrament Optomec Ag do druku strumieniowego w aerozolu
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Kod UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
Formularz
suspension
skład
Propylene glycol monomethyl ether - diethylene glycol monomethyl ether solvents (PM-DGME) (solvent)
Silver content, 60 wt. %
rozkład wielkości cząstek
100 nm (D90 by Lumisizer)
75 nm (D50)
napięcie powierzchniowe
, 23dyn/cm (Pendant Drop)
lepkość
26 cP (Brookfield, Cone Spindle 40, 25 °CBrookfield, Cone Spindle 40, 25 °C)
gęstość
2.14 g/mL
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Produkt ten jest atramentem przewodzącym opartym na monokrystalicznych nanocząsteczkach srebra w mieszaninie rozpuszczalników eteru monometylowego glikolu propylenowego i eteru monometylowego glikolu dietylenowego (PM-DGME), przeznaczonym do systemów druku cyfrowego w aerozolu i spiekania w niskiej temperaturze. Atrament ten oferuje unikalną kombinację właściwości, w tym wysokie obciążenie srebrem, niską lepkość, przechowywanie w warunkach otoczenia, długi okres trwałości, niezawodny strumień i dobrą drukowność. Wydrukowane wzory, nadające się do spiekania w niskich temperaturach, zapewniają niską rezystywność elektryczną, dobrą przyczepność do szerokiej gamy podłoży oraz trwałość w wilgotnym i wodnym środowisku.
Produkt może być przechowywany w temperaturze pokojowej.
  • Kompatybilne głowice drukujące
Atrament dobrze współpracuje z głowicami drukującymi: Air Brush
  • Produkt odpowiedni dla:
Druk cyfrowy (Aerosol)
Elektronika drukowana: FPD, RFID, PCB
Aerosol Jet może drukować konformalne połączenia na powierzchniach 3D, eliminując potrzebę łączenia przewodów - na przykład drukowanie połączeń elektrycznych na matrycach 3D lub do produkcji chipów LED. Komponenty mogą być również drukowane na trójwymiarowych powierzchniach, eliminując potrzebę stosowania oddzielnego podłoża, a tym samym zmniejszając rozmiar, grubość i wagę produktu końcowego. Na przykład, Aerosol Jet jest używany do drukowania anten i czujników, które dopasowują się do kształtu podłoża, takiego jak obudowa telefonu komórkowego. Proces Aerosol Jet obsługuje również drukowanie na szerokiej gamie podłoży, w tym tworzyw sztucznych, ceramiki i struktur metalowych.
Uwaga dotycząca przygotowania
Dobrze wymieszać przed użyciem.
Właściwości elektryczne
Warunki spiekania (na szkle) :
UV, a następnie termiczne (UV 9 W/cm2, 2 min (+), termiczne: 130°C/60 min)
Rezystywność po wyżej wymienionych warunkach spiekania : ≤10 μΩ-cm (≤6 luzem)
Przyczepność do (testowane) :
Kapton, PC, PC/ABS, PA, szkło
Niezawodność :
Przyczepność przetrwała poniższe warunki testowe (na szkle):
moczenie w NaCl 1M przez 2 h
moczenie w NaCl 1M przez 2 h i w wodzie DI przez 20 h
Informacje prawne
Lumisizer is a trademark of LUM GmbH
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
85.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
29.5 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aerosol jet printed silver nanowire transparent electrode for flexible electronic application.
Tu L, et al.
Journal of Applied Physics, 123(17), 174905/1-174905/7 (2018)
Shweta Agarwala et al.
ACS sensors, 4(1), 218-226 (2018-12-19)
Flexible and stretchable strain sensors are in great demand for many applications like wearables and home health. This work reports a strain sensor fabricated using aerosol jet printing technology on a commercially available bandage to be used as a low-cost
Electrical characterization of Aerosol Jet Printing (AJP) deposited conductive silver tracks on organic materials.
Laurent Ph, et al.
Microelectronic Engineering, 67-75 (2018)