Merck
Z551562
Chemat precision spin-coater
AC/DC input 115 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
opis
2-stage
stability <1%
Właściwości
> 2.1 cfm vacuum
producent / nazwa handlowa
Chemat
dostępność
not available in EU
Parametry
1000-8000 rpm speed (3-60 seconds Stage 2)
500-2500 rpm speed (2-18 seconds Stage 1)
szer. × wys. × śr.
8 1/2 in. × 8 1/2 in. × 10 in.
Opis ogólny
These compatible, easy-to-use devices provide a convenient step-by-step method for processing metalorganic polymer solutions. A two-stage spin process allows dispensing at low speeds and homogenizing the coating at high speeds.
The chucks for these spin-coaters must be ordered separately.
wymagane, ale niedostarczone
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)