Kluczowe dokumenty
SCJ4600058
CF™ 680R succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (TLC)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
~912 g/mol (free acid)
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (współczynnik ekstynkcji)
140000 at 680 nm
stosunek absorbancji
A280/680 nm 0.32
fluorescencja
λex 680 or 685 nm (Flow cytometry laser line)
λex 680 or 685 nm (Microscopy laser line)
λex 680 nm; λem 701 nm
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SCJ4600058-1UMOL | 4061826692981 |