Key Documents
SCJ4600055
CF™ 680 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90% (TLC)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
~3,241 g/mol (free acid)
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (współczynnik ekstynkcji)
210000 at 681 nm
stosunek absorbancji
A280/681 nm 0.09
fluorescencja
λex 680 or 685 nm (Flow cytometry laser line)
λex 680 or 685 nm (Microscopy laser line)
λex 681 nm; λem 698 nm
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3