Merck
SCJ4600048
Sigma-Aldrich
CF 647 succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Poziom jakości
Próba
≥90% (TLC)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
~1058 g/mol (free acid)
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (współczynnik ekstynkcji)
240000 at 650 nm
stosunek absorbancji
A280/650 nm 0.03
fluorescencja
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 650 nm; λem 665 nm
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
6338647jest opartym na cyjaninie barwnikiem fluorescencyjnym o dalekiej czerwieni, spektralnie podobnym do 5125i Alexa Fluor 647. 6338647ma również porównywalną jasność i fotostabilność jak 5125i Alexa Fluor647.
Estry sukcynimidylowe są aminowymi barwnikami fluorescencyjnymi, które działają jako sondy w badaniach macierzy i są używane do znakowania białek.
Zastosowanie
Ester bursztynoimidylowy 6338647został użyty do syntezy prekursora fluorescencyjnego.
Ester bursztynoimidylowy 6338 647 został użyty jako barwnik do syntezy prekursorów fluorescencyjnych.
Cechy i korzyści
1. Has comparable brightness and photostability as Cy®5 and Alexa Fluor647. 2. Highly water-soluble. 3. pH-insensitive.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light and moisture
Rekonstytucja
Dissolve in DMSO
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Cy is a registered trademark of Cytiva
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorescence and Scattering Dual-Mode Multiplexed Imaging with Gold-Silver Alloy Core Silica Shell Nanoparticles
Tu S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 121(16), 8944-8951 (2017)
Spectral Techniques In Proteomics (2007)