Kluczowe dokumenty
SAB4700587
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD45 antibody produced in rat
clone EM-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Ptprc
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EM-05, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ptprc(19264)
Opis ogólny
Przeciwciało EM-05 reaguje z mysim antygenem CD45 (Leukocyte Common Antigen), jednołańcuchowym białkiem transbłonowym typu I ulegającym ekspresji na wysokim poziomie w komórkach pochodzenia krwiotwórczego, z wyjątkiem erytrocytów i płytek krwi.
Immunogen
Leukocyty krwi obwodowej myszy
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 2 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geoffrey E Hespe et al.
Plastic and reconstructive surgery, 143(1), 77e-87e (2018-12-28)
Genetic mutations and obesity increase the risk of secondary lymphedema, suggesting that impaired lymphatic function before surgical injury may contribute to disease pathophysiology. Previous studies show that obesity not only decreases lymphatic function, but also markedly increases pathologic changes, such
Teresa Hemmerle et al.
Journal of dermatological science, 76(2), 96-103 (2014-09-06)
The antibody-mediated delivery of cytokines ("immunocytokines") to sites of pathological angiogenesis represents an attractive strategy for the development of innovative biopharmaceuticals, capable of modulating the activity of the immune system in cancer and in chronic inflammatory conditions. Recombinant IL4 has
Yuxuan Miao et al.
Cell, 177(5), 1172-1186 (2019-04-30)
Our bodies are equipped with powerful immune surveillance to clear cancerous cells as they emerge. How tumor-initiating stem cells (tSCs) that form and propagate cancers equip themselves to overcome this barrier remains poorly understood. To tackle this problem, we designed
Bo Peng et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(24), 8139-8150 (2014-06-13)
Retinitis pigmentosa (RP) is a photoreceptor-degenerative disease caused by various mutations and is characterized by death of rod photoreceptor cell followed by gradual death of cone photoreceptors. The molecular mechanisms that lead to rod and cone death are not yet
Brian Meehan et al.
Mechanisms of ageing and development, 140, 13-22 (2014-07-30)
Antiangiogenic therapies in cancer exert their effects in the context of age-related comorbidities, which affect the entirety of the vascular system. Among those conditions, the impact of atherosclerosis is especially prevalent, but poorly understood, and not reflected in mouse models