Kluczowe dokumenty
05-1416
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD45, klon IBL-5/25
clone IBL-5/25, from rat
Synonim(y):
Białko związane z CD45, białko związane z CD45, fosfoproteina związana z fosfatazą limfocytów, białko związane z PTPRC, białkowa fosfataza tyrozynowa, typ receptora, białko związane z C, białkowa fosfataza tyrozynowa, typ receptora, c
polip
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IBL-5/25, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Ptprc(19264)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD45 jest receptorową fosfatazą tyrozynową wymaganą do sygnalizacji indukowanej antygenem w komórkach T i B; jej substraty są nieznane. Co ciekawe, wiąże się z kilkoma kinazami tyrozynowymi z rodziny Src, które są hamowane przez fosforylację tyrozyny w ich c-końcach, co sugeruje mechanizm sygnalizacji przez CD45.
Specyficzność
Przeciwciało to reaguje ze wszystkimi izoformami mysiego CD45, który ulega ekspresji na wszystkich komórkach krwiotwórczych z wyjątkiem erytrocytów.
PARTNER FUZJI: Linia komórkowa szpiczaka SP2/0
Reaktywność z innymi gatunkami nie została określona.
Immunogen
Komórki węzłów chłonnych myszy.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: W poprzedniej partii wykryto CD45, klon IBL-5/25 w limfocytach krwi obwodowej myszy
Przeciwciało anty-CD45, klon IBL-5/25 jest przeciwciałem przeciwko CD45 do stosowania w FC, IH.
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in mouse colon tissue.
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this antibody detected CD45 in mouse colon tissue.
Opis wartości docelowych
Około 147 kDa
Powiązanie
Zastępuje: CBL1326
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG w buforowanym fosforanem roztworze soli zawierającym 10 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez 12 miesięcy od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Tkanka okrężnicy myszy
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oxidative stress, inflammation, and autophagic stress as the key mechanisms of premature age-related hearing loss in SAMP8 mouse Cochlea.
Menardo, Julien, et al.
Antioxidants & Redox Signaling, 16, 263-274 (2012)
Aleksandra Vukojicic et al.
Cell reports, 29(10), 3087-3100 (2019-12-05)
Movement is an essential behavior requiring the assembly and refinement of spinal motor circuits. However, the mechanisms responsible for circuit refinement and synapse maintenance are poorly understood. Similarly, the molecular mechanisms by which gene mutations cause dysfunction and elimination of
Jorge Santini-González et al.
Frontiers in endocrinology, 13, 989815-989815 (2022-12-13)
There is a critical need for therapeutic approaches that combine renewable sources of replacement beta cells with localized immunomodulation to counter recurrence of autoimmunity in type 1 diabetes (T1D). However, there are few examples of animal models to study such
Merkel Cell Polyomavirus Small T Antigen Induces Cancer and Embryonic Merkel Cell Proliferation in a Transgenic Mouse Model.
Shuda, M; Guastafierro, A; Geng, X; Shuda, Y; Ostrowski, SM; Lukianov, S; Jenkins et al.
Testing null
Kristel Martínez-Lagunas et al.
Cell death and differentiation, 27(4), 1398-1414 (2019-10-02)
Despite the great progress on the cell biology of programmed cell death (PCD), its incidence and exact time course during embryonic and particular heart development are still unclear. This is also due to the lack of models enabling to directly