Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA037756
Sigma-Aldrich
Anti-CD8A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:200
sekwencja immunogenna
AASPTFLLYLSQNKPKAAEGLDTQRFSGKRLGDTFVLTLSDFRRENEGYYFCSALSNSIMYFSHFVPVFLPAKPTTTPAPRPPT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD8A(925)
Immunogen
Cząsteczka CD8a
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79645
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetsuhiro Kanazawa et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(19), 5075-5084 (2014-08-15)
Epstein-Barr virus (EBV) infects not only B cells but also T cells and natural killer (NK) cells, and T- and NK-cell lymphoproliferative diseases (T/NK-LPD) that are refractory to conventional chemotherapies may develop. To identify a molecular-targeted therapy for EBV-associated T/NK-LPDs
Netanya G Sandler et al.
The Journal of infectious diseases, 210(10), 1549-1554 (2014-05-28)
Abnormal levels of inflammation are associated with cardiovascular disease and mortality in human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients. Microbial translocation, which may cause inflammation, is decreased by sevelamer in patients undergoing hemodialysis. In this single-arm study, we evaluated the effects of
Sae-Kyung Lee et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(13), 3485-3495 (2014-05-07)
The low immunogenicity of many cancer cells and the immunosuppression by various cancers and anticancer therapies have been an obstacle in the development of efficacious immunotherapies. Our goal was to test whether Toll-like receptor (TLR) agonists and anticancer chemotherapeutic agents
Yongjun Sui et al.
The Journal of clinical investigation, 124(6), 2538-2549 (2014-05-20)
Vaccines are largely evaluated for their ability to promote adaptive immunity, with little focus on the induction of negative immune regulators. Adjuvants facilitate and enhance vaccine-induced immune responses and have been explored for mediating protection against HIV. Using a regimen
Helena Janols et al.
Journal of leukocyte biology, 96(5), 685-693 (2014-06-15)
The causative microorganisms dictate the type of MDSC generated in sepsis patients, and a large proportion of PMN-MDSCs in gram-positive sepsis includes immunosuppressive myeloid blasts. MDSCs constitute a heterogeneous population of immature myeloid cells that potently suppress immune responses. They