About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
0.35 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białkowych fosfataz tyrozynowych (PTP). Wiadomo, że PTP są cząsteczkami sygnalizacyjnymi, które regulują różne procesy komórkowe, w tym wzrost komórek, różnicowanie, mitozę i transformację onkogenną. Ten PTP zawiera domenę zewnątrzkomórkową, pojedynczy segment transbłonowy i dwie tandemowe wewnątrzcytoplazmatyczne domeny katalityczne, a zatem jest klasyfikowany jako PTP typu receptorowego. Wykazano, że ten PTP jest istotnym regulatorem sygnalizacji receptorów antygenowych komórek T i B. Działa poprzez bezpośrednią interakcję ze składnikami kompleksów receptorów antygenowych lub poprzez aktywację różnych kinaz z rodziny Src wymaganych do sygnalizacji receptora antygenowego. Ten PTP tłumi również kinazy JAK, a tym samym działa jako regulator sygnalizacji receptora cytokinowego. Zgłoszono alternatywnie splicowane warianty transkryptów tego genu, które kodują różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CD45
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5701161-100UL | 4065267663388 |