Kluczowe dokumenty
SCJ4600044
CF™ 640R succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Synonim(y):
Ester sukcynimidylowy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90% (TLC)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
~832 g/mol (free acid)
rozpuszczalność
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (współczynnik ekstynkcji)
105000 at 642 nm
stosunek absorbancji
A280/642 nm 0.37
fluorescencja
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 642 nm; λem 662 nm
przydatność
suitable for fluorescence
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)