Kluczowe dokumenty
SAB5700708
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CASP3produkowane u królików
Synonim(y):
Aktywna kaspaza 3, CASP3, CPP32, CPP32B, Kaspaza 3, Kaspaza-3 p12, SCA-1, aktywna kaspaza-3, kaspaza-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.55 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP3(836)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny proteaz kwasu cysteinowo-asparaginowego (kaspaz). Sekwencyjna aktywacja kaspaz odgrywa centralną rolę w fazie wykonawczej apoptozy komórek. Kaspazy istnieją jako nieaktywne proenzymy, które ulegają proteolitycznemu przetworzeniu w konserwowanych resztach asparaginowych w celu wytworzenia dwóch podjednostek, dużej i małej, które dimeryzują, tworząc aktywny enzym. Białko to rozszczepia i aktywuje kaspazy 6, 7 i 9, a samo białko jest przetwarzane przez kaspazy 8, 9 i 10. Jest to dominująca kaspaza zaangażowana w rozszczepianie białka prekursorowego amyloidu-beta 4A, które jest związane ze śmiercią neuronów w chorobie Alzheimera. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma wariantami transkryptu, które kodują to samo białko.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 55-160 ludzkiej kaspazy-3 (NP_004337.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)