Kluczowe dokumenty
SAB4503292
Sigma-Aldrich
Anti-CSPN3 (Cleaved-Asp175) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Apopain precursor, CASP-3, CPP-32, CPP32, Caspase-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 20 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
proteolytically cleaved (Asp175)
informacje o genach
human ... CASP3(836)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-ANTI-CSPN3(Cleaved-Asp175) wykrywa endogenne poziomy fragmentu aktywowanego białka ANTI-CSPN3 (Cleaved-Asp175).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kaspazy 3.
Zakres immunogenu: 126-175
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ting-Ting Zhao et al.
Gene, 666, 92-99 (2018-05-08)
To unveil the possible protective role of isorhamnetin, an immediate 3'-O-methylated metabolite of quercetin, in cardiomyocyte under hypoxia/reoxygenation (H/R) condition and the underlying mechanisms involved, H9c2 cardiomyocytes were exposed to the vehicle or H/R for 6 h (2 h of hypoxia following
Ming Tu et al.
Molecular medicine reports, 15(4), 1713-1721 (2017-03-06)
Cluster of differentiation 164 (CD164), a sialomucin, has been demonstrated to be involved in the regulation of proliferation, apoptosis, adhesion and differentiation in multiple cancers. CD164 is regarded to be a potential promotor of tumor growth. However, the involvement of