Kluczowe dokumenty
SAB5701336
Sigma-Aldrich
Anty-Bcl-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.48 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL2(596)
Opis ogólny
Gen ten koduje integralne białko zewnętrznej błony mitochondrialnej, które blokuje apoptotyczną śmierć niektórych komórek, takich jak limfocyty. Uważa się, że przyczyną chłoniaka grudkowego jest konstytutywna ekspresja BCL2, na przykład w przypadku translokacji BCL2 do locus łańcucha ciężkiego Ig. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, luty 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego Bcl-2.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701336-100UL4065267667102