Kluczowe dokumenty
SAB1306713
Sigma-Aldrich
ANTI-P53 (S315) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, P53, Phosphoprotein p53, TP53
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43653 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei Min et al.
The American journal of Chinese medicine, 42(3), 709-727 (2014-05-30)
Ultraviolet A (UVA) radiation contributes to skin photoaging. Baicalin, a plant-derived flavonoid, effectively absorbs UV rays and has been shown to have anti-oxidant and anti-inflammatory properties that may delay the photoaging process. In the current study, cultured human skin fibroblasts
Jia-Ming Xie et al.
Cancer research, 74(18), 5127-5138 (2014-08-03)
The p53-induced glycolysis and apoptosis regulator (TIGAR) inhibits glycolysis, resulting in higher intracellular NADPH, lower reactive oxygen species (ROS) and autophagy activity. In this study, we investigated whether TIGAR might exert dual impacts on cancer cell survival based on its
Timothy S Pardee et al.
Oncotarget, 5(12), 4170-4179 (2014-06-26)
F10 is an oligonucleotide based on the thymidylate synthase (TS) inhibitory 5-fluorouracil (5-FU) metabolite, 5-fluoro-2'-deoxyuridine-5'-O-monophosphate. We sought to determine the activity of F10 against preclinical models of acute lymphoblastic leukemia (ALL). F10 treatment resulted in robust induction of apoptosis that
C Leufke et al.
Oncogene, 33(27), 3506-3518 (2013-08-21)
The incidence of skin cancer is increasing worldwide and cutaneous squamous cell carcinomas (SCCs) are associated with considerable morbidity and mortality, particularly in immunosuppressed individuals ('carcinomatous catastrophy'). Yet, molecular mechanisms are still insufficiently understood. Besides ultraviolet (UV)-indicative mutations, chromosomal aberrations
Maja T Tomicic et al.
Cancer research, 74(19), 5585-5596 (2014-08-16)
DNA repair processes are a key determinant of the sensitivity of cancer cells to DNA-damaging chemotherapeutics, which may induce certain repair genes as a mechanism to promote resistance. Here, we report the results of a screen for repair genes induced