SAB4503294
Anti-CASP3 (p17, Cleaved-Asp175) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Apopain precursor, CASP-3, CPP-32, CPP32, Caspase-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 17 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
proteolytically cleaved (Asp175)
informacje o genach
human ... CASP3(836)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 126-175