Kluczowe dokumenty
SAB4503321
Sigma-Aldrich
Anti-CASP8 (Cleaved-Asp384), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Apoptotic cysteine protease, Apoptotic protease Mch-5, CAP4, Caspase-8 precursor, FADD-homologous ICE/CED-3- like protease
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47 kDa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
proteolytically cleaved (Asp384)
informacje o genach
human ... CASP8(841)
Opis ogólny
Anti-CSPN8 (Cleaved-Asp384) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated CSPN8 (Cleaved-Asp384) protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Caspase 8.
Immunogen Range: 335-384
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.