Suche barwniki i certyfikowane bejce
Do analizy mikroskopowej w hematologii, cytologii, histologii i bakteriologii często stosuje się suche barwniki do przygotowania roztworów barwiących. Najbardziej spójne, niezawodne barwniki i plamy stosowane w barwieniu komórek i tkanek do badań i barwienia klinicznego muszą być produkowane pod ścisłą kontrolą GMP i dodatkowo certyfikowane przez agencje kontroli jakości.
Oferujemy szeroką gamę barwników i plam do diagnostyki komórek i tkanek, które są niezależnie testowane pod kątem biologicznych i medycznych kryteriów wydajności oraz certyfikowane przez Komisję ds. plam biologicznych (BSC) i zgodne z CE dla IVD. BSC zapewnia jakość barwników poprzez niezależne testowanie zgodnie z odpowiednio rygorystycznymi kryteriami chemicznymi i wydajnościowymi.
Wspieramy nasze produkty do diagnostyki tkanek silnym wsparciem technicznym opartym na wieloletnim doświadczeniu i własnych histopatologach.
Certistain® Barwniki
Nasze barwniki Certistain® spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące niezawodnej jakości barwienia. spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące niezawodnej jakości barwienia, niezmiennie wysokiej zawartości barwnika, stabilności między partiami oraz znormalizowanych parametrów chemicznych i fizycznych. Każda partia surowca jest poddawana analizie chemicznej zgodnie ze ścisłymi specyfikacjami i testowana pod kątem wydajności funkcjonalnej w odpowiednich zastosowaniach. Gwarantuje to wysoką zawartość barwnika i jakość plam. Ponadto wszystkie barwniki Certistain® są produktami IVD zgodnymi z CE, które zostały opracowane zgodnie z kryteriami Biological Stain Commission, USA.
HARLECO® Barwniki
Od 1919 roku barwniki i bejce marki HARLECO® zapewniają wyjątkowy kontrast, kolor i przejrzystość próbek. Roztwory barwników HARLECO® obejmują nie tylko klasyczne formuły, ale także wiele nowych i ulepszonych modyfikacji, opracowanych na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia. Dzięki szerokiej gamie produktów możemy zaspokoić potrzeby Twojego laboratorium w zakresie rutynowej pracy i wielu specjalnych zastosowań, w tym barwników diagnostycznych do cytologii, hematologii, mikrobiologii i histopatologii. Oprócz roztworów barwiących, oferujemy kompletne linie produktów do przygotowywania próbek, bufory i niektóre z nowych formuł bezpieczniejszych utrwalaczy i obsługi próbek.
Midas® III-Plus Automated Slide Stainer
Barwiarka Midas® III-Plus został zaprojektowany do pracy z barwnikami HARLECO® i jest wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do aktualnych protokołów barwienia. Został zaprojektowany do wykonywania rutynowych barwień hematologicznych i bakteriologicznych bez wysiłku. Ponieważ urządzenie jest w pełni programowalne, można powielać istniejące techniki barwienia, aby zapewnić spójne wyniki rozmazów krwi obwodowej i szpiku kostnego, a także rozmazów bakteriologicznych. System wykorzystuje technikę barwienia zanurzeniowego, która zapewnia jednolite barwienie każdej próbki i zmniejsza zużycie barwnika nawet o 50%. Barwiarka ta stanie się kamieniem węgielnym Twojego laboratorium.
Kluczowe cechy obejmują:
- Niewielkie rozmiary i niskie koszty utrzymania
- Do 30 szkiełek podstawowych lub nakrywkowych równomiernie wybarwionych w ciągu kilku minut
- Średnia przepustowość, barwienie do 1000 szkiełek dziennie
- Automatyczny, elektroniczny autotest podczas uruchamiania
- Wszechstronna barwiarka z 9 programami definiowanymi przez użytkownika, z których każdy zawiera do 29 możliwych etapów przetwarzania
- Idealna do barwień metodami Wright, Giemsa, Wright-Giemsa, Pappenheim, Hemacolor® i Leishmana do barwienia rozmazów krwi i szpiku kostnego
- Łatwość użycia do barwienia metodą Grama, Kinyoun i AFB
System ręcznego barwienia szkiełek
Ręczne procedury barwienia mogą być wykonywane wygodniej dzięki ręcznemu stojakowi do barwienia Harleco® dla histologii, cytologii i hematologii. Koniec z brudnymi słoikami Coplin do czyszczenia. Stojak ma 10 pozycji barwienia z naczyniami do utylizacji i pokrywkami, aby chronić barwniki i roztwory, gdy nie są używane. Zmiana na inne procedury barwienia nigdy nie była łatwiejsza i szybsza. Stojak znajduje się nad odporną na rozpuszczalniki tacą ociekową, która chroni blaty przed zabrudzeniami. Każdy ręczny stojak do barwienia jest wyposażony w uchwyt na szkiełka, który może pomieścić do 30 szkiełek.