Barwniki bakteriologiczne
Bakteriologia jest prawie tak stara jak mikroskop. Dzięki nowoczesnym barwnikom i metodom to, co niegdyś było drobnymi i ruchomymi ciekawostkami, można teraz szybko i konkretnie wykryć, zidentyfikować i sklasyfikować.
Nasza kompleksowa gama innowacyjnych produktów bakteriologicznych obejmuje doskonałe, gotowe do użycia roztwory i zestawy do barwienia, przyjazne dla użytkownika alternatywy bez fenolu, a także kompletne portfolio odczynników pomocniczych i instrumentów.
Oferujemy rozwiązania, barwniki i zestawy, które są gotowe do użycia, zarejestrowane jako IVD, posiadają certyfikat CE i przechodzą kompleksowe kontrole jakości, dzięki czemu nadają się do stosowania w diagnostyce klinicznej, a także w przemysłowej kontroli jakości. Zapewniona wysoka jakość, długi okres trwałości i spójność między partiami zapewniają ostateczne i powtarzalne wyniki, aby ułatwić badania bakteriologiczne, nawet w trudnych przypadkach diagnostycznych.
Czytaj więcej o
Barwienie Grama
Barwienie Grama jest bardzo powszechną, ale ważną procedurą barwienia stosowaną do rozróżnienia dwóch dużych grup bakterii w oparciu o ich różne składniki ściany komórkowej. Rozróżnienie uzyskuje się, gdy bakterie Gram-dodatnie zachowują fioletowo-niebieskie zabarwienie, podczas gdy bakterie Gram-ujemne są odbarwiane przez rozpuszczalnik organiczny i zmieniają kolor na pomarańczowo-różowy po kontrbarwieniu. Dostarczamy różne rozwiązania potrzebne do wykonania tej wieloetapowej procedury z pewnością, szybkością i łatwością w każdym laboratorium klinicznym lub przemyśle. Znajdź fiolet krystaliczny i barwniki anilinowe, jod Grama i roztwory odbarwiające oraz barwnik pomarańczowy safranin w bezpiecznych butelkach PE, dostępnych w różnych opakowaniach i rozmiarach. Ze względów bezpieczeństwa oferujemy również zestaw niezawierający fenolu. Nasze roztwory i zestawy do barwienia metodą Grama są łatwe w obsłudze i zapewniają wiarygodne wyniki barwienia.
Bakterie kwasooporne
Dla najbardziej wiarygodnego wykrywania bakterii kwasoopornych oferujemy szeroki wybór roztworów i zestawów odpowiednich do barwienia ręcznego lub automatycznego. Wykonaj wykrywanie fluorescencyjne pod mikroskopem za pomocą naszych roztworów do barwienia bakterii kwasoopornych i zestawu do barwienia fluorowego AFB (dostępna opcja bez fenolu) lub wypróbuj nasze roztwory Ziehl-Neelson do barwienia na gorąco rozmazów lub skrawków parafinowych. Zmodyfikowane barwienie Ziehl-Neelsena na zimno jest również możliwe dzięki naszym gotowym do użycia zestawom do barwienia AFB.
Auxiliaries for Bacteriology
Znajdź wszystko, co jest potrzebne do przygotowania, utrwalenia, barwienia i montażu próbek bakteriologicznych. Oferujemy szeroką gamę produktów dla bakteriologii, od niezawodnych utrwalaczy po wodne i niewodne podłoża montażowe, oleje immersyjne o doskonałych właściwościach refrakcyjnych i wiele innych wysokiej jakości odczynników, rozpuszczalników, roztworów, substancji pomocniczych i instrumentów. Spełniamy Twoje potrzeby na każdym etapie.
Szkiełka kontrolne TISSUE-TROL™
Nasze produkty Sigma-Aldrich® Tissue-Trol™ to szkiełka kontrolne składające się z zatopionych w parafinie wycinków tkanek o znanych cechach, w tym specyficznych patogenów mikrobiologicznych. Histologiczne szkiełka kontrolne są niezbędne do wspierania formalnych programów zapewnienia jakości w celu monitorowania wydajności barwienia w laboratoriach patologicznych.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Identification of Microorganisms Based on Color
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
- Article: Pseudomonas Media and Tests
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.
- Article: Streptococci - Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci are non-motile, microaerophilic, Grampositive spherical bacteria (cocci). They often occur as chains or pairs and are facultative or strict anaerobes.
- Article: Toluidine Blue Staining Protocol for Millicell® Culture Inserts
Błękit toluidynowy selektywnie barwi materiał jądrowy i kwaśne składniki tkanek, pomagając w barwieniu histologicznym tkanek bogatych w DNA/RNA.
- Article: Detection and Molecular Identification of Mycobacteria Species
The diseases produced by species of the genus Mycobacterium are important causes of morbidity and mortality in the world. The identification of mycobacteria to the species level is important because of the clinical significance; some species are pathogenic while others are not.