Merck
Szkiełka kontrolne Cell Marque
Mikrografia barwienia IHC ze szkiełka kontrolnego Cell Marque™
Szkiełka kontrolne IHC firmy Cell Marque™
Nasze pozytywne szkiełka kontrolne IHC zostały opracowane przez wewnętrznych techników w celu uzupełnienia naszej oferty przeciwciał i zapewnienia spójności i niezawodności niezbędnej do wspierania prac histopatologicznych.  
Nasze pozytywne szkiełka kontrolne są przeznaczone do testowania swoistości i awidności przeciwciała w barwieniu immunohistochemicznym (IHC). Oferujemy kontrole w postaci zatopionych w parafinie skrawków tkanek o znanej obecności antygenu, zamontowanych na szkiełkach mikroskopowych i zaprojektowanych do monitorowania barwienia w laboratoriach klinicznych.
Slajdy kontrolne linii komórkowych HistoCyte Laboratories
Oferujemy szeroką gamę histopatologicznych szkiełek i bloków kontrolnych linii komórkowych HistoCyte Laboratories, wykonanych z hodowanych ludzkich linii komórkowych w celu zapewnienia wymaganego zakresu ekspresji określonego biomarkera. Te linie komórkowe są kompaktowe i zazwyczaj "przypominają tkankę.  Są one przetwarzane przy użyciu zastrzeżonych metod, które umożliwiają tworzenie bloków komórkowych o wysokiej gęstości z rdzeniami, które zachowują swoją morfologię komórkową. Nasze kontrolne linie komórkowe HistoCyte są kompaktowe i dostępne jako wstępnie przycięte, niebarwione szkiełka lub bloki mikromacierzy komórkowych do sekcji.
Szkiełka kontrolne HistoCyte Laboratories są idealne do stosowania jako te same szkiełka kontrolne do immunohistochemii (IHC) i hybrydyzacji in situ (ISH). Dostarczamy standaryzowane i opracowane szkiełka kontrolne zapewniające spójne wyniki w całym bloku. Kontrolne szkiełka histologiczne z dwoma rdzeniami linii komórkowych oferują pozytywną i negatywną ekspresję. Kontrole analitu są umieszczone na jednym końcu szkiełka, umożliwiając zastosowanie próbki na tym samym szkiełku w celu prawidłowego porównania. Dostępne są również bardziej wszechstronne produkty z aż pięcioma liniami komórkowymi, zapewniające szeroki zakres ekspresji i czułości: Zakres dynamicznyDR
Szkiełka kontrolne TISSUE-TROL™
Szkiełka kontrolne do badań histologicznych są niezbędne do zapewnienia wsparcia dla formalnych programów zapewnienia jakości. Nasze szkiełka TISSUE-TROL™ zawierają zatopione w parafinie wycinki tkanek o znanej charakterystyce, używane do monitorowania wydajności barwienia w laboratoriach patologicznych. Nasz pakiet szkiełek kontrolnych zawiera 25 szkiełek, z jednym szkiełkiem wybarwionym za pomocą odpowiedniej procedury w celu zademonstrowania oczekiwanego wyniku.