Systemy detekcji i odczynniki pomocnicze Cell Marque
Odczynniki pomocnicze Cell Marque™, od preparatów do wstępnej obróbki tkanek po rozcieńczalniki do przeciwciał, surowicę blokującą i polimery HRP, zapewniają najbardziej niezawodne i spójne działanie wymagane przez dzisiejsze wymagające, wysokowydajne laboratoria histopatologiczne.
Nasze dobrze znane marki obejmują odczynniki stworzone i przetestowane pod kątem standardowych klinicznych metod immunohistochemii i barwienia histologicznego przez naszych certyfikowanych histopatologów.
Czytaj więcej
Roztwory do wstępnej obróbki tkanek Trilogy™
Trilogy™ to najlepsze rozwiązanie do obróbki wstępnej dla Twojego laboratorium. W przeciwieństwie do innych roztworów EDTA, Trilogy™ jest roztworem o niemal neutralnym pH, dzięki czemu jest mniej szkodliwy dla tkanek, a jednocześnie wykazuje silne właściwości demaskujące konwencjonalnego roztworu EDTA. Jego rewolucyjna formuła łączy w sobie deparafinizację, nawodnienie i demaskowanie, a wszystko to w jednym prostym kroku! Trilogy™ pozwala na standaryzację procedury obróbki wstępnej, co z kolei prowadzi do bardziej spójnych i wiarygodnych wyników.
Declere Tissue Pretreatment for IHC
Declere może być stosowany wszędzie tam, gdzie barwienie immunohistochemiczne jest wykonywane na utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawkach tkanek. Stosowanie tego produktu zachęca do standaryzacji procedury obróbki wstępnej, zapewniając tym samym bardziej spójne i wiarygodne wyniki.
Decalcifiers for Tissue Processing
Odwapnianie jest niezbędne do optycznych badań mikroskopowych twardych tkanek w rutynowych procedurach histologicznych. Nasz preparat OSTEOSOFT na bazie EDTA najlepiej nadaje się do odwapniania wrażliwych tkanek zawierających wapń, takich jak biopsje grzebienia biodrowego. OSTEOSOFT stosuje się tylko raz; dla każdej tkanki należy użyć świeżego roztworu. Oferujemy inny wariant, OSTEOMOLL, który może być stosowany do odwapniania twardych tkanek, takich jak zęby i kości, ponieważ jego formuła oparta jest na formaldehydzie i kwasie octowym. O ile OSTEOSOFT zachowuje struktury antygenowe w tkance, dzięki czemu można przeprowadzić analizę IHC, OSTEOMOLL będzie stosowany do tkanek, które nie są przeznaczone do analizy przeciwciał. Oba odwapniacze mogą być stosowane do celów diagnostyki klinicznej i w procesach akredytacji laboratoriów, ponieważ są certyfikowane i zarejestrowane jako produkty IVD i CE.
Rozcieńczalniki przeciwciał do immunohistochemii
.Oferujemy gotowe do użycia rozcieńczalniki do przeciwciał, które są przeznaczone do rozcieńczania i stabilizacji zarówno przeciwciał poliklonalnych, jak i monoklonalnych, a także do przygotowywania odczynników kontroli negatywnej w immunohistochemii. Nasz produkt, rozcieńczalnik do przeciwciał Diamond zawiera bufor Tris (pH 7,3-7,7) z 1% BSA i 0,1% azydkiem sodu. Oferujemy również Emerald, rozcieńczalnik do przeciwciał na bazie buforu PBS, który może być również stosowany do stabilizacji rozcieńczonych przeciwciał podczas przechowywania w temperaturze 2-8 °C. Oba produkty zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować niespecyficzną reakcję, która może być spowodowana przez przeciwciało i zachęcić do specyficznego wiązania antygen-przeciwciało.
HiDef Detection™ HRP Polymer System
System polimerowy HiDef Detection™ to system wizualizacji, który jest gotowy do użycia w protokołach immunohistochemicznych. Ten dwuetapowy system wykorzystuje metodę pośrednią, w wyniku której powstaje kompleks przeciwciało-enzym, który uniwersalnie wykrywa mysie i królicze przeciwciała pierwotne. Powstała reakcja chromogeniczna może być wizualizowana za pomocą chromogenów kompatybilnych z HRP przy użyciu mikroskopii świetlnej. Nie zawiera biotyny i eliminuje niespecyficzne barwienie, które mogłoby wynikać z endogennej biotyny. Ten system wizualizacji składa się z dwóch odczynników wykrywających i opiera się na sekwencyjnym zastosowaniu wzmacniacza HiDef Detection™ (myszy i królika), a następnie detektora polimerowego HiDef Detection™ HRP, wzmacniającego wykrywanie antygenów o niskiej ekspresji. Ten system wykrywania jest kompatybilny zarówno z ręcznymi, jak i otwartymi zautomatyzowanymi platformami barwienia.
System polimerowy HiDef Detection™ Alk Phos
Dostarczamy system polimerowy HiDef Detection™ Alk Phos Mouse/Rabbit, niezwykle czuły zestaw do wykrywania immunoenzymatycznego. Zestaw jest pośrednim, niezawierającym biotyny zestawem polimerowym do wykrywania mysich IgG, mysich IgM i króliczych przeciwciał pierwotnych. W rezultacie wyeliminowano niespecyficzne barwienie z endogennej aktywności awidyny-biotyny.
DAB-buffer Tablets
Tabletki buforowe DAB są używane do przygotowania roztworu chromogenu DAB wymaganego do wykrywania reakcji peroksydazy w immunohistochemii. 3,3′-diaminobenzydyna (DAB) jest substratem peroksydazy wytwarzającym brązowy, nierozpuszczalny w alkoholu produkt. Chromogen peroksydazy jest stosowany do wizualizacji struktur antygenowych w skrawkach kriostatowych i parafinowych w immunohistochemii i powinien być stosowany z próbkami niewodnymi. Odczynnik wystarcza na 50 procedur barwienia. Jest zarejestrowany jako produkt IVD i CE.
Bufory do płukania IHC Plus TWEEN 20
Oferujemy bufory do płukania immunohistochemicznego TBS i PBS z TWEEN 20. Są to 20-krotnie stężone roztwory stosowane do spłukiwania odczynników ze szkiełek mikroskopowych oraz do krótkotrwałego przechowywania próbek immunohistochemicznych.
Universal Negative Control Serum
Odczynnik Universal Negative Control Serum jest stosowany w testach IHC, w których zarówno mysie, jak i królicze przeciwciała pierwotne rozpoznają i wiążą antygen. Odczynniki te pomagają w identyfikacji komórek, tkanek lub składników tkanek, które mogą niespecyficznie wiązać przeciwciała, a tym samym ułatwiają interpretację.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Make Every Minute Count - Complete Pathology Solutions
Discover the next breakthrough — and see the impact you can make on the world. With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow.