Merck
Barwniki histologiczne
Czerwone, niebieskie i kremowe barwienie mikrokosmków w jelicie cienkim przy użyciu barwienia błękitem Alciana i szybką czerwienią jądrową
Jako pionier i twórca chemikaliów, barwników i zestawów zarówno do rutynowych, jak i specjalnych badań histologicznych, oferujemy pełną gamę produktów do barwienia, od przygotowania próbki do barwienia i montażu. Nasze zestawy i indywidualne, gotowe do użycia roztwory są wydajne i wygodne w użyciu.  
Dla klientów, którzy wolą przygotowywać roztwory barwiące, dostarczamy również suche barwniki i mieszanki, skoncentrowane płyny, a także inne chemikalia i odczynniki laboratoryjne ogólnego przeznaczenia. Wiele z naszych produktów histologicznych posiada certyfikat CE, rejestrację IVD i okres przechowywania do trzech lat w temperaturze pokojowej. Nasze wysokiej jakości odczynniki są niezawodne, spójne między partiami i dostępne dla całego procesu histologicznego. 
Czytaj więcej o
Rutynowe roztwory i zestawy do barwienia histologicznego
Nasza gama gotowych do użycia roztworów i zestawów do barwienia histologicznego pomaga uniknąć bezpośredniego kontaktu z suchymi barwnikami i zwiększa powtarzalność - niezbędną do audytów laboratoryjnych. Nasze gotowe do użycia roztwory do barwienia H&E (hematoksylina-eozyna) zapewniają solidne wyniki z doskonałym rozróżnieniem i są dostępne w kilku rozmiarach opakowań. Oferujemy również roztwory i zestawy barwiące Giemsa, PAS (kwas okresowy-Schiff), van Gieson i błękit Alcian. Nasz odczynnik Schiffa może być przechowywany w temperaturze pokojowej i używany bezpośrednio po wyjęciu z butelki bez dalszego przygotowania.
Histological Special Stains & Kits
Histologiczne barwniki specjalne są stosowane w technikach barwienia w celu identyfikacji podejrzanych patogenów lub wykazania określonych składników komórkowych, które pomagają patologom w ocenie stanów chorobowych. Nasze portfolio oferuje powszechnie stosowane barwniki specjalne, z odczynnikami i przygotowanymi roztworami dostępnymi w gotowych do użycia zestawach. Wiele z naszych specjalnych zestawów barwników ma zastosowanie mikrofalowe, dzięki czemu można uzyskać wyniki w ułamku czasu.
ISOSLIDE® Szkiełka kontrolne z tkanką referencyjną
.Nasze szkiełka kontrolne ISOSLIDE® to niezawodne produkty IVD z certyfikatem CE, które umożliwiają porównanie preparatu próbki z tkanką referencyjną w celu łatwej kontroli jakości. Szkiełka kontrolne ISOSLIDE® są dostępne zarówno do barwień rutynowych, jak i specjalnych, umożliwiając optymalizację i standaryzację procedur barwienia. Oferujemy również szkiełka kontrolne ISOSLIDE® AFB do wykrywania bakterii kwasoopornych oraz ISOSLIDE® Congo Red do wykrywania amyloidu.
Auxiliaries for Histology
Nasze wysokiej jakości produkty pomocnicze i odczynniki zapewniają niezawodne barwienie i długotrwałą stabilność koloru. Znajdź odczynniki i sprzęt laboratoryjny, których potrzebujesz do utrwalania, histoprocessingu, odwapniania, osadzania, deparafinizacji, odwadniania, oczyszczania i montażu próbek tkanek. Wszystkim naszym produktom towarzyszą certyfikaty analizy (CoA) oraz kompleksowa dokumentacja dotycząca jakości i procesów w celu wsparcia akredytacji i certyfikacji laboratoriów. Tam, gdzie to możliwe, oferujemy również wybór standardowych i przyjaznych dla środowiska alternatyw chemicznych, które są zgodne z inicjatywami ekologicznymi.