Z112879
Drierite™ gas-drying unit
pkg of 1 ea
Synonim(y):
Suszarka gazowa
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
- Molded-polycarbonate column (25/8 in. O.D. × 113/8 in.) filled with 1.25 pounds of 8-mesh indicating Drierite supported with stainless steel coil and felt filters.
- Water-vapor capacity: 50 g.
- Safe for working pressures up to 90 psig.
- Flow rate should be 200 L/hr or 0.1 scfm for maximum efficiency.
- Regenerate by heating granules on a tray for 1 hr at 200 °C.
- Hose barbs will fit 1/4 to 3/8 in. tubing.
Informacje prawne
część zamienna
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)