Kluczowe dokumenty
371238
Labclear gas filter
Refillable, weight 400 g(volume)
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
dł. × śr.
14 in. × 2 in.
masa
400 g(volume)
Opis ogólny
Removes water, oil, and other materials from inert carrier gases such as N2, He, or Ar. Filters contain a mixture of indicating Drierite and 13X molecular sieves. Refillable filter tested at 120 psi up to 100°F, disposable filter tested at 125 psi up to 100°F. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
Informacje prawne
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)