20620
Gas Line Filter
for use with 1/8 in. tubing
Synonim(y):
FILTRY LINIOWE 1/8
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
Polecane produkty
Materiały
brass (with replaceable stainless steel filter 25810-U)
kompatybilność
for use with 1/8 in. tubing
Opis ogólny
Ciśnienie z linii gazowej działa na tłok o dużej powierzchni, który napędza tłok o małej powierzchni. Ciśnienie jest wzmacniane w stosunku powierzchni czołowych tłoków, a do układu dostarczana jest ciecz pod stałym ciśnieniem. Filtr liniowy pomaga w utrzymaniu stałego ciśnienia i spadku objętościowego natężenia przepływu przez system.
This brass gas line filter contains a replaceable 7 μm stainless steel filter, and will remove dust and small particles that could otherwise foul downstream needle valves. Nuts and ferrules included.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Andrew Pryde, M.T. Gilbert
Applications of High Performance Liquid Chromatography, 14-14 (1979)