Kluczowe dokumenty
Z174246
Sigma-Aldrich
Drying tower
joint: ST/NS 45/50
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Połączenie
joint: ST/NS45/50
Opis ogólny
Threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock with hose barb.
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)