Kluczowe dokumenty
Z106917
Sigma-Aldrich
PE bench-top base
size L
About This Item
Kod UNSPSC:
41103406
NACRES:
NB.35
rozmiar
L
24 in. × 34 1/2 in.
grubość
1/2 in.
Opis ogólny
Podstawa BENCH-TOP BASE nie nadaje się do sterylizacji w autoklawie, natomiast PP BENCH TRAY i pręt nadają się do sterylizacji w autoklawie.
Rigid. Keeps AtmosBag in place. Fits inside respective bag.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z106917-1EA4061833639610