Kluczowe dokumenty
WHA10312209
Whatman® qualitative filter paper, Grade 598
circles, diam. 90 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Whatman paper, Z695793, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 10312209
Whatman Article No. 28414265 (US reference)
Parametry
50 sec/100 mL speed (Herzberg)
Średnica
90 mm
grubość
320 μm
wielkość porów
8-10 μm (Particle retention)
gramatura
140 g/m2
Opis ogólny
These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Grade 598: 8-10 μm
(medium fast, thick filter paper)
A thick filter paper with high loading capacity. Combines medium retention with medium-fast to fast filtration speed.
Cechy i korzyści
  • Filtry celulozowe są stosowane w jakościowych technikach analitycznych do oznaczania i identyfikacji materiałów.
  • Dostępne są również gotowe filtry jakościowe, które zapewniają lepsze natężenie przepływu i zwiększoną pojemność w porównaniu z równoważnymi filtrami płaskimi.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)