Kluczowe dokumenty
WHA1542090
Whatman® quantitative filter paper, hardened ashless, Grade 542
circles, diam. 90 mm, pack of 100
Synonim(y):
Whatman filter, Z241466, filter paper, paper filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1542-090
Whatman Article No. 28418249 (US reference)
Parametry
2510 sec/100 mL speed (Herzberg)
6 psi wet burst
Średnica
90 mm
grubość
150 μm
popiół
≤0.006%
wielkość porów
2.7 μm (Particle retention)
gramatura
93 g/m2
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These are the supreme hardened ashless quantitative filter papers featuring high wet strength and chemical resistance. These papers are acid hardened, which reduces ash to an extremely low level. Their tough surfaces make them suitable for a wide range of critical analytical filtration operations. Each grade offers a convenient combination of filtration speed and particle retention.
Grade 542: 2.7 μm (slow filter paper)
High retention of fine particles under demanding conditions. Slow flow rate. Very hard and strong with excellent chemical resistance. Often used in gravimetric metal determinations.
Cechy i korzyści
  • Wysoka wytrzymałość na mokro
  • Hartowany kwasem dla odporności na silne kwasy i roztwory alkaliczne
  • Nominalna retencja cząstek na poziomie 2,7 µm
  • Prędkość filtracji Herzberga 2510 s
  • Wyjątkowo niska zawartość popiołu (maksymalnie 0,006% popiołu)
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)