WHA1114090
Whatman® qualitative filter paper, Grade 114
circles, diam. 90 mm, pack of 100
Synonim(y):
Z752541
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose filters
circles
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Whatman 1114-090
Whatman Article No. 28417680 (US reference)
Parametry
38 sec/100 mL speed (Herzberg)
8.9 psi wet burst
Średnica
90 mm
grubość
190 μm
popiół
≤0.06%
wielkość porów
25 μm (Particle retention)
gramatura
77 g/m2
Opis ogólny
Grade 114: 25 μm (fast, smooth filter paper)
Only half the thickness of Grade 113 and suitable for coarse and gelatinous precipitates. Smooth surface for easy removal of precipitates.
Cechy i korzyści
- Tylko połowa grubości klasy 113
- Odpowiedni do gruboziarnistych lub galaretowatych osadów
- Gładka powierzchnia ułatwiająca odzyskiwanie osadów.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)