WHA10411205
Whatman® PFTE TE37 filter discs 1 μm pore size
white, hydrophobic, PP support ring, 50 ea, 25 mm diam
Synonim(y):
filtr ptfe, filtr whatman
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® PTFE membrane filters, TE 37 (circles), 1.0 μm, 25 mm, 50/pk
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10411205
Whatman Article No. 28415308 (US reference)
Średnica
25 mm
wielkość porów
1.0 μm pore size
przydatność
suitable for (applications involving aggressive organic solvents, strong acids, and alkalis)
Opis ogólny
Wysoka odporność chemiczna i wytrzymałość mechaniczna
Jednym z głównych zastosowań membrany PTFE jest oczyszczanie z substancji żrących, rozpuszczalników i agresywnych płynów. Obejmuje to ważny wymóg w analizie HPLC do filtrowania próbek, gdzie wszelkie cząstki stałe mogą spowodować trwałe uszkodzenie kolumny. Zwykle stosowany jest rozmiar porów 0,5 µm. Sterylizacja powietrzem i gazem wykorzystuje hydrofobowe właściwości filtrów membranowych PTFE i ich zdolność do zatrzymywania aerozoli wodnych. Zazwyczaj stosowane są pory o wielkości 0,2 µm i 0,5 µm. Sterylne* odpowietrzanie kolektorów próżniowych, zbiorników fermentacyjnych oraz zbiorników i pojemników na filtrat wykorzystuje membrany PTFE 0,2 µm.
Zastosowanie
- Oczyszczanie substancji żrących, rozpuszczalników i agresywnych płynów
- HPLC
Cechy i korzyści
- W serii TE zastosowano polipropylenowy materiał nośny zapewniający lepszą wytrzymałość i obsługę
- Odporność na temperaturę do 120°C
- Odporność na agresywne rozpuszczalniki, ciecze i gazy, które uszkadzają inne membrany
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)