Kluczowe dokumenty
WHA10411413
Whatman® PFTE TE35 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophobic, PP support ring, 50 ea, 50 mm diam
Synonim(y):
filtr ptfe
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® PTFE membrane filters, TE 35 (circles), 0.2 μm, 50 mm, 50/pk
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10411413
Whatman Article No. 28415321 (US reference)
Średnica
50 mm
wielkość porów
0.2 μm pore size
przydatność
suitable for (applications involving aggressive organic solvents, strong acids, and alkalis)
Opis ogólny
Filtry membranowe Whatman PTFE firmy Cytiva są stabilne chemicznie i obojętne, dzięki czemu nadają się do stosowania z agresywnymi rozpuszczalnikami organicznymi, silnymi kwasami i zasadami.
Wysoka odporność chemiczna i wytrzymałość mechaniczna
Jednym z głównych zastosowań membrany PTFE jest oczyszczanie z substancji żrących, rozpuszczalników i agresywnych płynów. Obejmuje to ważny wymóg w analizie HPLC do filtrowania próbek, gdzie wszelkie cząstki stałe mogą spowodować trwałe uszkodzenie kolumny. Zwykle stosowany jest rozmiar porów 0,5 µm. Sterylizacja powietrzem i gazem wykorzystuje hydrofobowe właściwości filtrów membranowych PTFE i ich zdolność do zatrzymywania aerozoli wodnych. Zazwyczaj stosowane są pory o wielkości 0,2 µm i 0,5 µm. Sterylne* odpowietrzanie kolektorów próżniowych, zbiorników fermentacyjnych oraz zbiorników i pojemników na filtrat wykorzystuje membrany PTFE 0,2 µm.
Zastosowanie
  • Oczyszczanie substancji żrących, rozpuszczalników i agresywnych płynów
  • HPLC
Cechy i korzyści
  • W serii TE zastosowano polipropylenowy materiał nośny zapewniający lepszą wytrzymałość i obsługę
  • Odporność na temperaturę do 120°C
  • Odporność na agresywne rozpuszczalniki, ciecze i gazy, które uszkadzają inne membrany
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1