Kluczowe dokumenty
WHA10411311
Whatman® PFTE TE36 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophobic, PP support ring, 50 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
filtr ptfe
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® PTFE membrane filters, PTFE membrane circles, (TE 36), 0.45μm, 47 mm, 50/pk
Materiały
PTFE
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10411311
Whatman Article No. 28415315 (US reference)
Średnica
47.0 mm
wielkość porów
≤0.45 μm pore size
przydatność
suitable for (applications involving aggressive organic solvents, strong acids, and alkalis)
Opis ogólny
Filtry membranowe Whatman PTFE firmy Cytiva są stabilne chemicznie i obojętne, dzięki czemu nadają się do stosowania z agresywnymi rozpuszczalnikami organicznymi, silnymi kwasami i zasadami.
Wysoka odporność chemiczna i wytrzymałość mechaniczna
Jednym z głównych zastosowań membrany PTFE jest oczyszczanie z substancji żrących, rozpuszczalników i agresywnych płynów. Obejmuje to ważny wymóg w analizie HPLC do filtrowania próbek, gdzie wszelkie cząstki stałe mogą spowodować trwałe uszkodzenie kolumny. Zwykle stosowany jest rozmiar porów 0,5 µm. Sterylizacja powietrzem i gazem wykorzystuje hydrofobowe właściwości filtrów membranowych PTFE i ich zdolność do zatrzymywania aerozoli wodnych. Zazwyczaj stosowane są pory o wielkości 0,2 µm i 0,5 µm. Sterylne* odpowietrzanie kolektorów próżniowych, zbiorników fermentacyjnych oraz zbiorników i pojemników na filtrat wykorzystuje membrany PTFE 0,2 µm.
Zastosowanie
  • Oczyszczanie substancji żrących, rozpuszczalników i agresywnych płynów
  • HPLC
Cechy i korzyści
  • W serii TE zastosowano polipropylenowy materiał nośny zapewniający lepszą wytrzymałość i obsługę
  • Odporność na temperaturę do 120°C
  • Odporność na agresywne rozpuszczalniki, ciecze i gazy, które uszkadzają inne membrany
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)