WHA10411405
Whatman® PFTE TE35 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophobic, PP support ring, 50 ea, 25.0 mm diam
Synonim(y):
filtr ptfe
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Whatman® PTFE membrane filters, PTFE membrane circles, (TE 35), 0.2 μm, 25 mm, 50/pk
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10411405
Whatman Article No. 28415319 (US reference)
Średnica
25.0 mm
wielkość porów
≤0.20 μm pore size
przydatność
suitable for (applications involving aggressive organic solvents, strong acids, and alkalis)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wysoka odporność chemiczna i wytrzymałość mechaniczna
Jednym z głównych zastosowań membrany PTFE jest oczyszczanie z substancji żrących, rozpuszczalników i agresywnych płynów. Obejmuje to ważny wymóg w analizie HPLC do filtrowania próbek, gdzie wszelkie cząstki stałe mogą spowodować trwałe uszkodzenie kolumny. Zwykle stosowany jest rozmiar porów 0,5 µm. Sterylizacja powietrzem i gazem wykorzystuje hydrofobowe właściwości filtrów membranowych PTFE i ich zdolność do zatrzymywania aerozoli wodnych. Zazwyczaj stosowane są pory o wielkości 0,2 µm i 0,5 µm. Sterylne* odpowietrzanie kolektorów próżniowych, zbiorników fermentacyjnych oraz zbiorników i pojemników na filtrat wykorzystuje membrany PTFE 0,2 µm.
Zastosowanie
- Oczyszczanie substancji żrących, rozpuszczalników i agresywnych płynów
- HPLC
Cechy i korzyści
- W serii TE zastosowano polipropylenowy materiał nośny zapewniający lepszą wytrzymałość i obsługę
- Odporność na temperaturę do 120°C
- Odporność na agresywne rozpuszczalniki, ciecze i gazy, które uszkadzają inne membrany
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)