FWMS01800
PTFE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 18 mm, hydrophobic
Synonim(y):
Milliseal Membrane Seal, PTFE, 18 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
PTFE membrane
plain filter
white filter
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Średnica
18 mm
śr. filtra
18 mm
grubość
0.2 mm
Matryca
Milliseal™
wielkość porów
0.45 μm pore size
Warunki transportu
ambient
Informacje prawne
Milliseal is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany